Learn More
Calcium Hydrogenphosphate Dihydrate, 98%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15673130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15673130 500 g Poly bottle 500 g
1 options
Código de producto. 15673130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 307653500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
>98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Hydrogenphosphate Dihydrate
CAS 7789-77-7
Color Blanco
Forma física Crystalline
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CaH5O6P
Fórmula lineal CaHPO4 · 2H2O
Número MDL MFCD00149621
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
Clave InChI XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio;fosfato de hidrógeno;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 172.086
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.09g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly bottle
Densidad 2.31g/mL at 25°C