Learn More
Hidruro de calcio, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 11408952 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
11408952 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 11408952 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/1620/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 675°C
CAS 7789-78-8
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CaH2
Número MDL 10897
Clave InChI FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CaH2]
Nombre IUPAC calcio
Peso molecular (g/mol) 42.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo