Learn More
Hidruro de calcio, polvo grueso, aprox. 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de calcio se utiliza como agente de secado eficiente para disolventes de base estable apróticos como éteres y aminas terciarias. Es un agente deshidratador útil en la síntesis de enaminas de aldehído con una alta producción y pureza.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Reacciona vigorosamente con el agua y libera gas hidrógeno. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, halógenos, agua y alcoholes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Calcium hydride |
| Punto de fusión | 600°C (decomposition) |
| Forma física | Polvo grueso |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN1404 |
| Índice Merck | 14,1672 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 42.1 |
| Porcentaje de pureza | ∼92% |
| Olor | Odorless |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium hydride, coarse powder
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride