Learn More
Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, piezas de 10-100 mm, hasta 10 % de polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236880 100 g Frasco de plástico 100 g
10012490 500 g Frasco de plástico 500 g
13498438 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10236880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199961000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-78-8 | CaH2 | 42.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-78-8
Fórmula molecular CaH2
Peso molecular (g/mol) 42.09
Número MDL MFCD00010897
Clave InChI FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC calcium dihydride
SMILES [CaH2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydride
Punto de fusión 675.0°C
Nombre de nota ca. 93%
Color Gris
Forma física Masas o piezas irregulares
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (Total Ca)
Fórmula lineal CaH2
Fieser 01,105
Índice Merck 15,1674
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.09
Porcentaje de pureza ∼93%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.9
Densidad 1.9000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.