Learn More
Hidruro de calcio, 98 % (base metálica sin Mg), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328788 50 g 50 g
11318788 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041645.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Solvent in Sol-Gel precursor applications. Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-78-8
Fórmula molecular CaH2
Peso molecular (g/mol) 42.09
Número MDL MFCD00010897
Clave InChI FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC calcium dihydride
SMILES [CaH2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydride
Punto de fusión 600°C (decomposition)
Nombre de nota Mg <1%
Color Gris
Forma física Polvo, malla -10
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.1
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Light gray
Densidad 1.9 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride