Learn More
Hidruro de calcio, 92 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium hydride |
| Punto de fusión | 600°C (decomposition) |
| Color | Gris |
| Forma física | Gránulos de 1 a 20 mm |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 92% min. |
| Información de solubilidad | Decomposes in water,alcohol and acids to H2Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 42.1 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Aspecto | Light gray solid |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium hydride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride