Learn More
Hidruro de calcio, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393507 25 g 25 g
11313517 100 g 100 g
11303517 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019106.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-78-8
Fórmula molecular CaH2
Peso molecular (g/mol) 42.09
Número MDL MFCD00010897
Clave InChI FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC calcium dihydride
SMILES [CaH2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydride
Punto de fusión 600°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 90-95%
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.1
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.9
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride