Learn More
Hidruro de calcio, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313517 100 g 100 g
11393507 25 g 25 g
11303517 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019106.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-78-8
Fórmula molecular CaH2
Peso molecular (g/mol) 42.09
Número MDL MFCD00010897
Clave InChI FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC calcium dihydride
SMILES [CaH2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydride
Punto de fusión 600°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 90-95%
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.1
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.9