Learn More
Hidrato de glicerofosfato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Glycerophosphate Hydrate |
| CAS | 27214-00-2 |
| Fórmula molecular | C3H7CaO6P |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Calcium glycerophosphate, 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1), Calcium glycerophosphate (6CI,7CI), Glycerol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1) (8CI), Calcium glycerol phosphate, Nerozin, Neurosin, Prelief |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9O6P.Ca/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);/q;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].[Ca+2].OCC(O)COP(=O)([O-])[O-].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;fosfato de 2,3-dihidroxipropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.9212 |