Learn More
Gluconato de calcio, TRC
Código de producto. 30133394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133394 50 g 50 g
17978094 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14550050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 299-28-5
Fórmula molecular 2 C6 H11 O7 . Ca
Peso molecular (g/mol) 430.37
Sinónimo Calcium gluconate anhydrous, Anhydrous calcium d-gluconate, Calcium digluconate, D-Gluconic acid, calcium salt (2:1), Gluconic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), Biocal, Calcicol, Calciofon, Calcipur, Calcium D-gluconate, Calcium gluconate, Calcium hexagluconate, Calglucol, Calglucon, Dragocal, Ebucin, Glucal, Glucobiogen, Kalpren, Novocal
Nombre IUPAC calcio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium gluconate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.0635
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 50 g