Learn More
Formato de calcio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403168 100 g 100 g
11413168 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18916.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130.112 g/mol
An industrial chemical compound and faster setting, early strength gain accelerating admixture for concrete or mortars. It is used in the building industry, in the production of feedstuff mixtures, for silage and in the tannery. Also used in leather tanning, producing formic acid, concrete cure accelerator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un compuesto químico industrial y una mezcla de fijación más rápida y que acelera la adquisición de resistencia temprana para hormigón o morteros. Se utiliza en la industria de la construcción, en la producción de mezclas de materias primas, para el ensilaje y en la curtiduría. También se utiliza en el curtido de cuero, en la producción de ácido fórmico y como acelerador del curado del hormigón.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-17-2
Fórmula molecular C2H2CaO4
Peso molecular (g/mol) 130.112
Número MDL MFCD00036108
Clave InChI CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
Nombre IUPAC calcio;diformiato
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium formate
Punto de fusión >300°C
Densidad 2.02
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.12
Porcentaje de pureza 98%