Learn More
Formiato de calcio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934891 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10679104 250 g Frasco de vidrio 250 g
10490831 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403830025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-17-2
Fórmula molecular C2H2CaO4
Peso molecular (g/mol) 130.11
Número MDL MFCD00036108
Clave InChI CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
Nombre IUPAC calcio;diformiato
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium formate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HCOO)2Ca
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15,167
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.11
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino