Learn More
Folinato de calcio, Mikromol™
Código de producto. 17991436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991436 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17991436 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0324.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Folinato de calcio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Folinate
CAS 1492-18-8
Nombres de analitos o componentes Calcium Folinate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H21 N7 O7 . Ca
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin, Folic Acid Related Compound A as Calcium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
SMILES [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
Nombre IUPAC calcio;(2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanodioato
Peso molecular (g/mol) 511.5
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 511,1128 g/mol