Learn More
Folinato de calcio, LoGiCal
Código de producto. 30458552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458552 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458552 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0324.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Folinate
CAS 1492-18-8
Nombres de analitos o componentes Calcium Folinate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H21 N7 O7 . Ca
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin, Folic Acid Related Compound A as Calcium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
Nombre IUPAC calcio;(2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanodioato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 511.5
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 511,1128 g/mol