Learn More
Fluoruro de calcio, grado de deposición al vacío, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397818 10 g 10 g
11317828 50 g 50 g
11307828 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036377.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to produce a wide range of materials, manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Peso molecular (g/mol) 78.08
Número MDL MFCD00010907
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼2500°C
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride
Punto de fusión 1403°C
Forma física Piezas de 3-6 mm (fundidas)
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.434
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 3.18 g/mL
Índice Merck 14,1667
Información de solubilidad Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.08
Porcentaje de pureza 99.9%