Learn More
Fluoruro de calcio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Calcium Fluoride |
| CAS | 7789-75-5 |
| Fórmula molecular | CaF2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Calcium fluoride (CaF2), Calcium fluoride (8CI), Calcarea fluorica, Calcium difluoride, Calcium difluoride (CaF2), Fluorite Powder Calcium Fluoride, HO 100, HO 100W, Irtran 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | F[Ca]F |
| Nombre IUPAC | difluorocalcio |
| Peso molecular (g/mol) | 78.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.9594 |