Learn More
Fluoruro de calcio, TRC
Código de producto. 30346268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346268 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30346268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14504310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Cantidad 10 g
Sinónimo Calcium fluoride (CaF2), Calcium fluoride (8CI), Calcarea fluorica, Calcium difluoride, Calcium difluoride (CaF2), Fluorite Powder Calcium Fluoride, HO 100, HO 100W, Irtran 3
Fórmula InChI InChI=1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES F[Ca]F
Nombre IUPAC difluorocalcio
Peso molecular (g/mol) 78.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.9594