Learn More
Objetivo de pulverización de fluoruro de calcio, 12,7 mm de diámetro x 2,5 mm de grosor, 99,95 % (base metálica)
Código de producto. 15494895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494895 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15494895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043343.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride sputtering target
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia. x 2.5mm (0.098 in.) thick
CAS 7789-75-5
Cantidad 1 Ea.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular CaF2
Número MDL MFCD00010907
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
Peso molecular (g/mol) 78.08
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.08
Porcentaje de pureza 99.95%