Learn More
Calcium fluoride, Puriss., meets analytical spec. of DAB, 99.0-102.0%, Solstice
Código de producto. 15640540 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
40 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
40 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15640540 40 kg 40 Kg
15620540 100 g 100 g
15630540 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15640540 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0112340KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of DAB, 99.0-102.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Peso molecular (g/mol) 78.08
Número MDL MFCD00010907
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of DAB, 99.0-102.0%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 40 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 102.0%
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.07
Porcentaje de pureza 99.0 to 102.0%
Grado puriss.
Pérdida por secado max. 0.5%
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 3.18g/mL at 25°C