Learn More
Calcium fluoride, Puriss., meets analytical spec. of DAB, 99.0-102.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15620540 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
40 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
40 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15620540 100 g 100 g
15630540 1 kg 1 Kg
15640540 40 kg 40 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15620540 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 01123100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of DAB, 99.0-102.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Peso molecular (g/mol) 78.08
Número MDL MFCD00010907
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Fluoride
Nombre de nota Meets analytical specification of DAB
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.07g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado puriss.
Densidad 3.18g/mL at 25°C