Learn More
Calcium Fluoride, Natural, Honeywell™
Código de producto. 15680550 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15680550 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 15680550 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 019055KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Natural,≥95%, powder
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Forma física Powder
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular CaF2
Número MDL MFCD00010907
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
Peso molecular (g/mol) 78.08
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥95%
Densidad 3.18g/mL at 25°C