Learn More
Disco óptico de cristal de fluoruro cálcico, 13 mm x 1 mm, pulido por ambos lados, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium fluoride crystal optic disc |
| Nombre de nota | 13mm x 1mm, Polished both sides |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Número MDL | MFCD00010907 |