Learn More
Fluoruro de calcio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11474293 2500 g Frasco de plástico 2500 g
11454293 100 g Frasco de vidrio 100 g
11464293 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10913.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Fuente comercialmente importante para compuestos de fluoruro, así como fluoruro de hidrógeno. Es transparente de la región ultravioleta a la región infrarroja.
Calcium fluoride is the commercially important source for fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers; it is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Peso molecular (g/mol) 78.08
Número MDL MFCD00010907
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición ≈2500°C
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride
Punto de fusión 1403°C
Forma física Crystals
Cantidad 2500 g
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.434
Gravedad específica 3.18
Densidad 3.18
Beilstein EM>5,
Información de solubilidad Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.08
Porcentaje de pureza 99%