Learn More
Dobesilato de calcio, TRC
Código de producto. 30348094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30348094 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30348094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14510810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Dobesilate Hydrate
CAS 117552-78-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6H6O5S • 1/2Ca • xH2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), hydrate (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O5S.Ca.H2O/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);;1H2
SMILES [Ca].O=S(=O)(O)C1=CC(O)=CC=C1O.O
Nombre IUPAC Ácido 2,5-dihidroxibencenosulfónico, sal de calcio hidratada
Peso molecular (g/mol) 436.4
Porcentaje de pureza >95