Learn More
Fosfato de dihidrógeno de calcio hidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490063 2500 g 2500 g
11480063 500 g 500 g
11400073 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12123.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 301524-28-7 | CaH4O8P2 | 234.05 g/mol
Calcium dihydrogen phosphate hydrate is a pH control reagent, stabilizer for plastics, manufacture of glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de dihidrógeno de calcio hidrato es un reactivo de control del pH, estabilizador para plásticos, fabricación de vidrio.
Solubilidad
Soluble en agua 18 g/l a 30 °C.
Notas
Pierde H{2}O a 100°, dec. a 200°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301524-28-7
Fórmula molecular CaH4O8P2
Peso molecular (g/mol) 234.05
Número MDL MFCD00010898
Clave InChI YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Calcium phosphate, monobasic; Calcium tetrahydrogen diphosphate
Nombre IUPAC calcium didihydrogen phosphate
SMILES [Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 2500 g
Temperatura de inflamación None
Índice Merck 14,1693
Información de solubilidad Soluble in water 18g/L @ 30°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.06 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium dihydrogen phosphate hydrate