Learn More
Calcio D-sacarato tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438519 25 g 25 g
15448519 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66947.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5793-89-5 | C6H16CaO12 | 320.26 g/mol
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El D-sacarato (ácido D-glucárico) se utiliza para estudiar sus potenciales propiedades quimiopreventivas y antioxidativas a nivel de los daños inducidos por peroxinitrito.
Solubilidad
Soluble en agua (0,43 g/l).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5793-89-5
Fórmula molecular C6H16CaO12
Peso molecular (g/mol) 320.26
Número MDL MFCD00150704
Clave InChI ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
Sinónimo calcium saccharate, unii-6ap9j91k4v, d-saccharic acid calcium salt tetrahydrate, calcium d-glucarate tetrahydrate, calcium d-saccharate tetrahydrate, calcium saccharat-4-wasser, calcium saccharate usan:usp:inn, calcium saccharate usp, calcium d-glucarate, tetrahydrate, calcium d-glucarate 1:1 , tetrahydrate
PubChem CID 16211545
Nombre IUPAC calcio;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(C(=O)[O-])O)O)(C(C(=O)[O-])O)O.O.O.O.O.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium D-saccharate tetrahydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Beilstein 3821334
Índice Merck 14,1700
Información de solubilidad Soluble in water(0.43g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.26
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium D-saccharate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Glucaric acid, calcium salt