Learn More
(D,L)-Pantoato de calcio (2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutirato de calcio (RS)), Mikromol™
Código de producto. 30051304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051304 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051304 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1352.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(D,L)-Pantoato de calcio (2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutirato de calcio (RS))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate)
CAS 2769863-44-5
Nombres de analitos o componentes Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C6 H11 O4 . Ca
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Calcium (D,L)-Pantoate, Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H12O4.Ca/c2*1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h2*4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CC(C)(CO)C(O)C(=O)[O-].CC(C)(CO)C(O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoato
Peso molecular (g/mol) 334.38
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0941 g/mol