Learn More
Monohidrato de gluconato D de calcio, TRC
Código de producto. 30134033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134033 5 g 5 g
30011103 100 g 100 g
30009351 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1451035G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66905-23-5
Fórmula molecular 2 C6 H11 O7 . Ca . H2 O
Peso molecular (g/mol) 448.39
Sinónimo Calcium bis[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate] monohydrate, Calcium di(D-gluconate) monohydrate, Calcium Gluconate Monohydrate
Nombre IUPAC calcio; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato; hidrato
SMILES O.[Ca+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Gluconate Monohydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.0741