Learn More
Cianamida de calcio, téc., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Calcium cyanamide |
| Punto de fusión | 1340°C |
| Color | Gris |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | CaNCN |
| Número UN | UN1403 |
| Beilstein | 4124391 |
| Índice Merck | 14,1662 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.11 |
| Mehr anzeigen |