Learn More
Tetrahidrato tribásico de citrato de calcio, 98+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10445025 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10445025 250 g Frasco de plástico 250 g
10657974 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10445025 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390082500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5785-44-4 | C12H10Ca3O14·4H2O | 570.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5785-44-4
Fórmula molecular C12H10Ca3O14·4H2O
Peso molecular (g/mol) 570.5
Número MDL MFCD00150786
Clave InChI LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
Nombre IUPAC tricalcio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;tetrahidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium citrate tribasic tetrahydrate
Pérdida por secado 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (on dried basis) (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 1663
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.5
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Análisis
Materia insoluble 0.2% max. (in HCl)
Forma física Líquido