Learn More
Citrato de calcio tetrahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Citrate Tetrahydrate |
| CAS | 5785-44-4 |
| Fórmula molecular | 2 C6 H5 O7 . 3 Ca . 4 H2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt, hydrate (2:3:4), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:3), tetrahydrate (9CI), Citric acid, calcium salt (2:3), tetrahydrate (8CI), Calcium citrate tetrahydrate, Tricalcium dicitrate tetrahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6 |
| SMILES | O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | tricalcio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 570.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 569.9371 |