Learn More
Citrato de calcio tetrahidrato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432587 500 g 500 g
11422587 100 g 100 g
11442587 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14828.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5785-44-4 | C12H18Ca3O18 | 570.492 g/mol
Calcium citrate tetrahydrate may be used as raw material in the preparation of nanoparticle with the nominal composition Ca0.8 Ba0.2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel process. It may be employed as carbon source in a simple and effective carbonization method to prepare porous carbon without any activation process. It is suitable for use in the preparation of bovine serum albumin (BSA) nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de calcio tetrahidrato se puede utilizar como materia prima en la preparación de nanopartículas con la composición nominal Ca0.8 Ba0.2 Ti03: Pr3+, mediante el proceso sol-gel. Se puede utilizar como fuente de carbono en un método de carbonización simple y eficaz para preparar carbono poroso sin ningún proceso de activación. Está indicado para usarse en la preparación de nanopartículas de seroalbúmina bovina (BSA).
Solubilidad
Soluble en agua y ácido clorhídrico.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5785-44-4
Fórmula molecular C12H18Ca3O18
Peso molecular (g/mol) 570.492
Número MDL MFCD00150786
Clave InChI LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
Nombre IUPAC tricalcio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;tetrahidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium citrate tetrahydrate
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water and hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.60 (500.54 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 96%