Learn More
Corning™ Tubo de cloruro de calcio
Código de producto. 16892110 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensador para la parte superior de los frascos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16892110 Dispensador para la parte superior de los frascos cada uno
1 options
Código de producto. 16892110 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.75€
    25.93€ / paquete de 1
    Ahorro 1.82€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Tubo de cloruro de calcio Corning™ para la dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
  • Fabricado en vidrio
  • Para usar con dispensadores de parte superior de frasco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de cloruro de calcio
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
Para utilizar con (equipo) Dispensador para la parte superior de los frascos