Learn More
Solución de cloruro de calcio, Solstice
Código de producto. 15641930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15641930 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 15641930 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 211141L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    38.13€ / 1 litros
    Ahorro 4.87€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Volútrico, 1,0 M CaCl2
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material solución de cloruro de calcio
CAS 10043-52-4
Forma física Solution
Cantidad 1 l
Fórmula molecular CaCl2
Número MDL MFCD00010903
Número UN NONH para todos los modos de transporte
Sinónimo cloruro de calcio, dicloruro de calcio, cloruro de calcio, anhidro, cloruro de calcio ii, cloruro cálcico, licuado, gránulos de cloruro de calcio, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Nombre IUPAC calcio; dicloruro
Peso molecular (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Formula Weight (peso de la fórmula) 110,98g/mol
Grado Not Available
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride