Learn More
Solución de cloruro de calcio, Fisher Chemical™
Código de producto. 12910924 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12910924 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12910924 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 214 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    138.04€ / 1000 ml
    Ahorro 6.96€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride
Envase Frasco
CAS 10035-04-8
Concentración 0.02 M
Cantidad 1000 mL