Learn More
VEE GEE Hidrómetro de cloruro de calcio, gravedad específica/punto de congelación
Código de producto. 17876463 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17876463 30,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17876463 Proveedor VEE GEE N.º de proveedor 66113
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El hidrómetro de punto de congelación/gravedad específica del cloruro de calcio mide la gravedad específica y el punto de congelación del cloruro de calcio en solución.
  • Rango: 1.000 a 1.280 gravedad específica/+30 a -40 °F
  • Subdivisiones: 0.002/ 5°
  • Calibración para uso a 15,5 °C/60 °F
  • Aprox. Longitud: 305 mm
Especificaciones
Tipo Hidrómetro de sal
Incrementos 0.002/ 5°
Longitud (métrico) 30,5 cm
Intervalo de temperatura (imperial) +30 °F a -40 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -1,1 °C a -40 °C
Intervalo de gravedad específica 1.000 a 1.280
Temperature of Standardization 15,5 °C (60 °F)