Learn More
Hexahidrato de cloruro de calcio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15671100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15671100 1 kg 1 Kg
15681100 2.5 kg 2.50 Kg
15691100 6 x 1 kg paquete de 6
15601110 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15671100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 120741KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
meets analytical specification of European Pharmacopoeia, E509, 97-103%, ≤0.0001% Al
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-34-7
Fórmula molecular CaCl2H12O6
Peso molecular (g/mol) 219.068
Número MDL MFCD00149616
Clave InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
Nombre IUPAC calcio; dicloruro; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride Hexahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.08g/mol
Porcentaje de pureza 97 to 103%
Densidad 1.71g/mL at 25°C