Learn More
Cloruro de calcio hexahidrato, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636124 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636124 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10559803 250 g Frasco de plástico 250 g
10054483 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10636124 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389260025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-34-7
Fórmula molecular CaCl2·6H2O
Peso molecular (g/mol) 219.08
Número MDL MFCD00149616
Clave InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
Nombre IUPAC calcio; dicloruro; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium chloride hexahydrate
Punto de fusión 30.0°C
Nombre de nota For analysis
Color Incolora
pH 4.5 to 8.5 (5% soln.)
Forma física Trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaCl2·6H2O
Índice Merck 15, 1661
Información de solubilidad Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.08
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2