Learn More
Cloruro de calcio hexahidrato, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 30.0°C |
| Nombre de nota | For analysis |
| Color | Incolora |
| pH | 4.5 to 8.5 (5% soln.) |
| Forma física | Trozos |
| Cantidad | 250 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Complexometry) |
| Fórmula lineal | CaCl2·6H2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Calcium chloride hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, hexahydrate, Calcium chloride