Learn More
Cloruro de calcio, extrapuro, SLR, fundido, granular, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Cloruro de calcio, extra puro, SLR, fundido, granular
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | de 1600 °C |
| Punto de fusión | 782 °C |
| Color | Beige |
| pH | Desde 8 hasta 10 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110,99g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.