Learn More
Cloruro de calcio dihidrato (cristales blancos a polvo), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10306313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306313 100 g Frasco de polietileno 100 GR
10316313 250 g Frasco de polietileno 250 GR
10786634 500 g Frasco de polietileno 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10306313 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP510100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10035-04-8 | Fórmula molecular: Ca Cl2 · 2 H2O
Cloruro de calcio dihidrato (cristales blancos a polvo)
El cloruro de calcio es adecuado para su uso en la preparación de soluciones de tampón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8 , 10043-52-4
Fórmula molecular Ca Cl2 · 2 H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride Dihydrate
Punto de fusión 175 °C
Color Beige-Blanco
pH Desde 4,5 hasta 6,5
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Identificación Superar pruebas
Envase Frasco de polietileno
Intervalo de porcentaje de ensayo 99,0 a 105,0 %
Densidad 0.830g/cm³
Índice Merck 15, 1661
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02
Porcentaje de pureza Del 99,0 al 105,0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium Chloride Dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride