Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Chloride Dihydrate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Información de solubilidad | Soluble en agua con liberación de calor, etanol, ácido acético, acetona. |
| Peso molecular (g/mol) | 147.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.01 |
| Porcentaje de pureza | Del 99,0 al 107,0% |
| Grado | USP |