Learn More
Cloruro de calcio, dihidrato, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15517904 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15517904 500 g Frasco de polietileno 500 g
15527904 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15517904 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 133201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride
Nombre de nota Dihydrate
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 0.84kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • 500GR CALCIUMCHLORIDE 2AQ BAKER ANALYZED A.C.S. Re
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.