Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, extra puro, escamas para secado, 77-80 % CaCl2, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 175.0°C |
| Nombre de nota | For drying pursposes |
| Color | Gris blanquecino a blanco |
| Forma física | Escamas |
| Cantidad | 10 kg |
| Envase | Tambor de plástico |
| Gravedad específica | 0.83 |
| Densidad | 0.8300g/mL |
| Fórmula lineal | CaCl2·2H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium chloride dihydrate