Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10325220 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10325220 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 10325220 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/1500/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
1 kg, Jarra de plástico para polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Punto de fusión 175°C
CAS 10035-04-8
Color De beige a blanco
pH 4.5 to 6.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Número MDL 149613
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Faroangivelser
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.