Learn More
Cloruro de calcio, dihidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10171800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10171800 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10050070 250 g Jarra para polvos de plástico 250 GR
10504444 5 kg Barril de plástico 5 KG
10325220 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10171800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/1500/53
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Cloruro de calcio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea y de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 147.01
Número MDL 149613
Clave InChI LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro calcio, dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifications
Punto de fusión 175 °C
Color De beige a blanco
pH Desde 4,5 hasta 6,5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147,02g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium chloride dihydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement