Descripción
- El cloruro de calcio es un reactivo comúnmente utilizado en bioquímica.
- Desempeña funciones importantes en muchos procesos biológicos, incluida la transducción de señales, la contracción muscular y el mantenimiento de la estabilidad de la membrana celular y de la pared celular.
- El cloruro de calcio se utiliza en la preparación y transformación de E. coli competente y en la transfección de células eucariotas con ADN plasmídico o ADN genómico de alto peso molecular. Se ha utilizado en la estabilización y cristalización bidimensional de la NADH-ubiquinona oxidorreductasa (complejo I) de Escherichia coli.
- También se utiliza como desecante, coagulante en la fabricación de caucho y como acelerador en la industria del hormigón.
- El cloruro de calcio es una sal de calcio y cloruro.
- Se comporta como un haluro iónico típico y es sólido a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Chloride Dihydrate |
| Punto de fusión | 176 °C (Descomposición)(Literatura) |
| CAS | 10035-04-8 |
| pH | 4 a 9,5 (5% aq soln) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 kg |
| Notas de grado de pureza | ∽99 % |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽99 % |
| Fórmula molecular | CaCl2·2H2O |
| Número MDL | MFCD00149613 |
| Mostrar más |