Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, 99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 175.0°C |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 0.83 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Complexometry) |
| Densidad | 0.8300g/mL |
| Fórmula lineal | CaCl2·2H2O |
| Índice Merck | 15,1661 |
| Información de solubilidad | Clear colorless |
| Show More |
Safety and Handling
- Calcium chloride dihydrate