Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 175.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 10 kg |
| Envase | Tambor de plástico |
| Gravedad específica | 0.83 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
| Densidad | 0.8300g/mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium chloride dihydrate