Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994171 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10432981 25 g Frasco de plástico 25 g
10158280 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423520025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    84.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 13.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Peso molecular (g/mol) 147.02
Número MDL MFCD00149613
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium chloride dihydrate
Punto de fusión 175.0°C
Color Blanco
pH 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.83
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 105% (Complexometry)
Densidad 0.8300g/mL
Fórmula lineal CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Índice Merck 15,1661
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2